Key Documents
00271
Supelco
Dextran
analytical standard, for GPC, 25,000
About This Item
Fórmula linear:
[C6H10O5]n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
peso molecular
Mn ~18,300
Mp ~21,400
Mw ~23,800
classe(s) química(is) do analito
oligosaccharides
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.30
aplicação(ões)
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dextran is a polysaccharide. Dextran fluids behave as colloids; and also are used as plasma substitution. It may have siliconizing effect helping in coating raw serosal surfaces.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5