ZRT1335
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone LN53 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 latency-associated nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LN53, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 119 kDa
observed mol wt ~80-105 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... ORF73(4961527)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HHV-8 LNA-1 in Body Cavity Based Lymphoma-1 (BCBL-1) cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in BCBL1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in Human Kaposi′s sarcoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)