ZRB2668
Anti-Ovalbumin Antibody, clone 3G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Allergen Gal d II, Egg albumin, Plakalbumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G13, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 42.88 kDa
observed mol wt ~43 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
chicken
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
chicken ... SERPINB14(396058)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Chicken egg ovalbumin.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Chicken egg ovalbumin.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Chicken egg Ovalbumin..
Affinity Binding Assay Analysis: A representative lot of this antibody bound Ovalbumin with a KD of 2.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial of dilutions from a representative lot detected Ovalbumin.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)