ZRB2637
Anti-HHV-8 LNA-1 Antibody, clone 5L10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
HHV-8/KSHV Orf73 LANA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA, HHV-8/KSHV Orf73 LNA-1, HHV-8/KSHV Orf73 latency-associated nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen, HHV-8/KSHV Orf73 latent nuclear antigen-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5L10, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 131 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
vaccinia virus ... ORF73(4961527)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in BCBL1 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HHV-8 LNA-1 in BCBL1 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in one million BCBL1 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in Human Kaposi′s sarcoma tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected HHV-8 LNA-1 in BCBL-1 cell lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)