ZRB2456
Anti-CAM-cysteine Antibody, clone 4E7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Carbamidomethyl-cysteine;CAM-cys
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E7, recombinant monoclonal
descrição
4E7 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
carbamidomethylation (cam) (Cys)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A series of dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated treated with Iodoacetamide (IAM).
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lo detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CAM-cysteine modified proteins in HEK293 cells treated with Iodoacetamide (IAM).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected CAM-cysteine modified proteins in lysate from HEK293 cells treated with Iodoacetamide (1 mM for 10 min), but not in untreated cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)