ZRB2356
Anti-CAM kinase II Delta Antibody, clone 1E22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CAM Kinase II Delta, CaM kinase II subunit delta, CaMK-II subunit delta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit delta, EC:2.7.11.17
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E22, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat, mouse, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CAMKD2(817)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected CAM kinase II Delta in L6 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CAM kinase II Delta in lysates from HeLa, Fetal bovine heart endothelial (FBHE),, and C2C12 cells..
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CAM kinase II Delta in Human heart tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected CAM kinase II Delta in Human heart tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound CAM kinase II Delta peptide with a KD of 8.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)