ZRB1973
Anti-Ubiquityl H2B-Lys120 Antibody, clone 1F17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Histone H2B type 1-B;H2B-clustered histone 3;Histone H2B.1;Histone H2B.f; H2B/f
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F17, recombinant monoclonal
descrição
1F17 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 13.95 kDa
observed mol wt ~24 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
ubiquitination (Lys120)
Informações sobre genes
human ... H2BC3(3018)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquityl Histone H2B-Lys120 in HeLa cell acid extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Ubiquityl Histone H2B-Lys120 in HL-60 cell and Rat2 cell acid extracts .
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ubiquityl Histone H2B-Lys120 in human liver tissue sections.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from HeLa cell acid extract was prevented by pre-blocking of a representative lot with Ubiquityl Histone H2B-Lys120 peptide, but not the corresponding non- Ubiquityl H2B peptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Ubiquityl Histone H2B-Lys120 peptide with a KD of 3.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)