ZRB1755
Anti-P2X7 Antibody, clone 1D23-1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ATP receptor, P2X purinoceptor 7, P2Z receptor, Purinergic receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D23-1, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P2X7 in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in SK-MEL-28 cells.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilution from a representative lot detected GST-tagged full-length Human P2X7.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in Human cerebral cortex tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound P2X7 peptide with a KD of 2.0 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1