P8997
Anti-Purinergic Receptor P2X7 (extracellular)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-P2Z
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
flow cytometry: 10 μg/test using Jurkat T-cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Descrição geral
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is a fluorescein derivative (fluorochrome) used to tag antibodies, including secondary antibodies, for use in fluorescence-based assays and procedures. FITC excites at 495 nm and emits at 521 nm.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2