ZRB1671
Anti-IgG1 Fc γ chain Antibody, clone 1B17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Ig gamma-1 chain C region, Ig gamma-1 chain C region EU, Ig gamma-1 chain C region KOL, Ig gamma-1 chain C region NIE, Immunoglobulin heavy constant gamma 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 1B17
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 43.9 kDa
observed mol wt ~46 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... IGHG1(3500)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with Human IgG, Fc fragment.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected Human IgG1 Fc chain.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot did not detect Mouse IgG, Rabbit IgG, and Chicken IgY.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected IgG1 Fc chain in one million Raji cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IgG1 Fc chain in Human tonsil tissue sections.
Enzyme Immunoassay (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected Human IgG1 Fc fragment, but did not detect Mouse IgG and Chicken IgY.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)