ZRB1556
Anti-p-Cofilin (Ser3) Antibody, clone 5L4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
18 kDa phosphoprotein, Cofilin non-muscle isoform, p18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5L4, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 18.5 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, hamster
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CFL1(1072)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Nocodazole.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected phosphor-cofilin (Ser3) in lysate from overnight serum starved HeLa cells treated with Nocodazole (40 ng/mL; 8 h), but not in untreated cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-Cofilin (Ser3) in lysate from Chinese Hamster Ovary (CHO) cells, overnight serum starved and treated with Nocodazole (100 nM; 18 h).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Cofilin (ser3) in MCF-7 cells, but not in cells treated with phosphorylated Cofilin (Ser3).
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from HeLa cells treated with Nocodazole (40 ng/mL; 8 h) was prevented by pre-blocking of a representative lot with the immunogen phospho-peptide, but not the corresponding non-phospho-peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)