ZRB1403
Anti-p-4E-BP1 (Thr37/46) Antibody, clone 1N7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1N7, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline, porcine, monkey, canine, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr37/pThr46)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in BALB/3T3 A31 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected 4E-BP1 phosphorylated on Threonine 37 and 46 in lysate from overnight serum starved and PDGF treated ( 50 ng/mL) Balb/3T3 A31 cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in lysate from NIH3T3 cells stimulated with PDGF (50 ng/mL)
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in human pancreas and human colon cancer tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected p-4E-BP1 (Thr37/46) in NIH 3T3 cells with and without PDGF treatment.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from NIH3T3 cells treated with PDGF was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide ( p-4E-BP1), but not the corresponding non-phosphopeptide.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phospho and non-phospho 4E-BP1-Thr37+46 peptides with a KD of 1x 10^-12 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)