Documentos Principais
Z744273
Wilmad® Suprasil® Low Temperature Aqueous Cell
volume 100 μL, pack of 1 ea
Sinônimo(s):
EPR aqueous cell, aqueous cell
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-808-Q
volume
100 μL
Descrição geral
Small Volume TE102 Variable Temperature Aqueous Cell works with most common Variable Temperature Dewar Inserts. This Aqueous Cell contains Suprasil in critical parts.
Aplicação
EPR
Informações legais
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)