Documentos Principais
Z744120
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., to hold, 100 tube(s)
Sinônimo(s):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
Materiais
white
Características
to hold 100 tube(s)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech FRSB-2000
técnica(s)
cryopreservation: suitable
L × C
2 in. × 2 in.
Descrição geral
2" Freezer Box w/100 hole divider
Aplicação
Cryogenics
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)