HS120221
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 100 x 0.5 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 100 x 0.5 mL tubes
embalagem
pk of 10
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120221
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
5.2 × 5.2 × 1.6 in.
diâmetro do poço
12 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Low profile boxes are available in two sizes to accomodate standard 0.5 and 0.2 mL microtubes and vessels of a similar size. (must use tubes capable of being sotred at low temperatures)
Características e benefícios
- dividers included with the boxes
- store in mechanical freezers or vapor phase LN
- will fit into most standard freezer racking
Informações legais
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120221 | 4061832766287 |