Z744121
Freezer box
W × L 2 in. × 2 in., without dividers
Sinônimo(s):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
Produtos recomendados
Materiais
white
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech FRSB-4000
técnica(s)
cryopreservation: suitable
L × C
2 in. × 2 in.
Descrição geral
2" Freezer Box, Each
Aplicação
Cryogenics
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)