Documentos Principais
Z743334
Cryo-Babies® Labels
green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
Sinônimo(s):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 1000 roll Labels
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech CRY-1000-G
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L
1.28 in. × 0.50 in.
cor
green
Informações legais
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4