Key Documents
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NC.01
Materiais
aluminum
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
embalagem
case of 50 ea
fabricante/nome comercial
Excel Scientific F2S-50
Parâmetros
-40 °C temp. range (120 °C)
L × C
78 mm × 128 mm
Informações legais
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.