Key Documents
Z691577
Mini Bin aluminum foil
W 6 in. (153 mm)
Sinônimo(s):
aluminum foil, tube foil, tube sealing foil
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
Materiais
aluminum film
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS23536A
L × C × espessura
15.3 cm × 152.40 m -0.015 mm
Largura
6 in. (153 mm)
Descrição geral
Designed for easy use and minimal waste. Custom-sized pieces of foil can easily be created for covering small surfaces such as beakers, flasks, tubes and petri dishes. Ideal for autoclaving, freezing, incubating, protecting lab ware, lining, sealing and general storage.
Two sizes available. Designed exclusively for the Mini Bin Foil Dispenser.
Informações legais
Mini Bin is a trademark of Heathrow Scientific
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Aluminum foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326852
Aluminum
AlumaSeal® 96 film size 38 μm, thick aluminum foil sealing film for use with 96 well plates, non-sterile
Z721549
AlumaSeal® 96 film