Z742616
PAGE-Optimizer™ Sample Preparation Column
30 columns
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NA.56
Produtos recomendados
Características
30 columns
embalagem
pkg of 30 ea
fabricante/nome comercial
G-BioSciences 786-948
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
PAGE-Optimizer™ is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer™ helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer™ has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Includes: 30 columns
Includes: 30 columns
Informações legais
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)