Z742403
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
black, Holds 50 x slides 76x26 mm
Sinônimo(s):
slide storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
black
Características
Holds 50 x slides 76x26 mm
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Ted Pella 2304-6-CS
C × L × A
164 mm (6.46 in.) × 110 mm (4.33 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)