Documentos Principais
BMSE3000EUK
Benchmark Accuris UV Transilluminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
ethidium bromide, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NC.01
descrição
viewing area W 16 cm L 19 cm
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E3000-E-UK
faixa espectral faixa de medição
302 nm
Descrição geral
The Accuris UV Transilluminator is compact in design and offers dual intensity settings (50% and 100%). Optimal for the excitation of Ethidium Bromide, the 302n light source provides even illumination of the viewing surface. Includes hinged UV safety cover.
Aplicação
Electrophoresis
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)