Z742257
Adjustable Tube Rack Easel
Sinônimo(s):
angled tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
acrylic
Características
adjustable 25, 35, 45 °
Holds Rack up to 5.5 in. high and 8.5 in. wide
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech TRAJ-1000
Categorias relacionadas
Descrição geral
Universal, fixed position acrylic stand with neoprene pad for supporting tube racks. Holds tube-filled racks at a comfortable positing for easier pipetting.
Características e benefícios
- Grooved support base for quick angle adjustment
- Fully stabilized design
- Pick an angle and start pipetting
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)