About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Materiais
polysulfone
Características
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
fabricante/nome comercial
IBI ACCFL0006
Descrição geral
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)