Z719544
Sorenson™ low binding E tips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (Bag)
case of 10000 (10 bags of 1000 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 13980T
volume máximo
10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.