Documentos Principais
Z719463
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, maximum volume 1000 μL
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume máximo:
1000 μL
esterilidade:
sterile
Características:
barrier
embalagem:
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
fabricante/nome comercial:
Sorenson 14200T
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
barrier
embalagem
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 14200T
volume máximo
1000 μL
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)