Documentos Principais
Z719404
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard E, maximum volume 10 μL
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 96 ea (Racks)
fabricante/nome comercial
Sorenson 15020T
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)