Z719684
Sorenson™ low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, pack of 1000 ea (Racked), sterile
Sinônimo(s):
low-binding tip, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1000 μL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 1000 ea (Racked)
case of 5000 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Sorenson 10230T
volume máximo
1000 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)