Documentos Principais
Z719625
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 300 μL, case of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
300 μL
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
graduations
embalagem
case of 1000 ea (Bag)
case of 10000 ea (10 bags of 1000 tips)
fabricante/nome comercial
Sorenson 31770T
volume máximo
300 μL
volume
300 μL
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)