Z719498
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
10 μL
Produtos recomendados
Materiais
colorless
polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
barrier: no
graduations
embalagem
pack of 1000 ea (Bag)
fabricante/nome comercial
Sorenson 23580T
volume máximo
10 μL
volume
10 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Informações legais
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)