Z717460
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
without tip, with spacer, maximum volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
1.5 mL
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 100 ea (1.5mL Syringes(with 100 TS tips))
fabricante/nome comercial
Nichiryo SG-M
disponibilidade
not available in (Not available in France)
volume máximo
1.5 mL
volume
1.5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Características e benefícios
- Provides easy single handed-operation
- Volume settings and syringes can be easily changed
- Syringes are autoclave friendly
- Liquids from vials can be extracted easily from slender syringes
- Can dispense up to 35 variations
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)