Z717509
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 60.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
60 mL
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 50 ea (With one adapter)
fabricante/nome comercial
Nichiryo SG-Z
disponibilidade
not available in (Not available in France)
volume máximo
60.0 mL
volume
60 mL
Descrição geral
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)