Documentos Principais
Z717479
Syringe tips for Nichiryo 8100 repetitive volume dispenser
maximum volume 3.0 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
volume:
3.0 mL
esterilidade
non-sterile
Características
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 100 ea (3 mL Syringes)
fabricante/nome comercial
Nichiryo SG-N3
disponibilidade
not available in (Not available in France)
volume máximo
3.0 mL
volume
3.0 mL
Descrição geral
Syringes are autoclavable for re-use, saving plastic waste and cost (except 3 mL and 60 mL syringes).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)