Documentos Principais
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
1000 μL
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
pack of 800 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2079
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
1000 μL
volume
1000 μL
Embalagem
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Compatibilidade
Compatibility
Biohit mLINE 100-1000 μl
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)