A2723
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20E, volume range 0.5-10 μL, sterile
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
embalagem
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2149E
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
10 μL
faixa de volume
0.5-10 μL
volume
0.5—10 μL
compatibilidade
for use with Eppendorf 4810 .5-10 μl
Eppendorf Research/Reference .5-10 μl
Eppendorf Research Pro .5-10 μl
Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
Mettler-Toledo VoluMate .5-10 μl
Nichiryo/BenchMate .5-10 μl
Socorex/Wheaton Calibra/822 .2-2 μl/1-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl
Transferpette Multi-Channel (Limited Draw) 2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
Embalagem
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)