Z676578
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10 REACH, Hinged rack
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10 REACH
embalagem
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2140-05-HR
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
10 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
Aplicação
- Liquid handling
- Molecular biology
- PCR
- Biotechnology
- Pipetting radioactive samples
- Nucleic amplification procedures
Características e benefícios
- Hinged racks that can be stacked help conserve lab space.
- DNase, RNase, DNA, ATP, PCR inhibitor, and endotoxin free.
- The locking clasp ensures the remaining tips remain sterile, preventing contamination, and offers convenient one-handed operation.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)