Documentos Principais
Z676659
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Hinged rack
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
embalagem
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2149P-05-HR
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
20 μL
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)