Documentos Principais
Z710911
Hybridization tube storage rack
Sinônimo(s):
805015
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Características
Holds 6 x hybridization bottles
fabricante/nome comercial
WHEATON® 805015
Descrição geral
  • Acrylic rack for safe transport or laboratory storage. Holds up to six tubes.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)