Z659746
Bandelin SONOREX™ SUPER without heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 510, capacity 9.7 L
Sinônimo(s):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
230 V
Características
CE compliant
HF-peak output max. W/per = 2 × 320
rain ball cock = ½"
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bandelin RK 510
disponibilidade
not available in USA and Canada
C × L × P
300 mm × 240 mm × 150 mm
capacidade
9.7 L
Descrição geral
- PZT-large area oscillating systems
- HF-Frequency 35 kHz
- Timer 1-15 minutes and continuous operation
- Oscillating tank of stainless steel
- Housing of stainless steel - drip proof
- Drain cock included for easy emptying (from RK 106 upward)
- SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)