R0384
Worthington Accessories
5 shelf rack for LS750 Dewar
Sinônimo(s):
dewar rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 5 x boxes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Worthington R036-9C34
técnica(s)
cryopreservation: suitable
Descrição geral
Each shelf holds one 3 × 3 × 2 in. (7.6 × 7.6 × 5.1cm) box with a capacity of 25 x 2mL vials. A spring-action retaining clip holds each box in place. Boxes not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)