Documentos Principais
Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
Sinônimo(s):
3830/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante/nome comercial
SciLabware 3830/02M
disponibilidade
available only in EU
Total C
300 mm
dedal D.E.
15 mm
diâmetro do tubo
8 mm
8 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)