Z653519
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 100 mm, wall thickness 1.2 mm
Sinônimo(s):
1622/09M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
SciLabware 1622/09M
disponibilidade
available only in EU
D.E. × C
16 mm × 100 mm
diâmetro do tubo
16 mm
espessura da parede
1.2 mm
Descrição geral
- Rimless for greater convenience in plugging and rack storage
- Ideal for culture work
- Fully autoclavable
- High resistance to attack by water
- Reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- Manufactured from heat resistant Pyrex borosilicate glass allowing use at high temperatures
- Conforms to ISO 4142
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)