Documentos Principais
Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Sinônimo(s):
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiais
natural tube
polypropylene
round bottom tube
Características
RCF 5,800 × g
embalagem
case of 1000
fabricante/nome comercial
Greiner 102201
disponibilidade
available only in EU
capacidade do tubo
1.3 mL
diâmetro do tubo × C
8.5 mm × 44 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)