Key Documents
Z642002
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, Adapter for 25 mL tubes (24x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 25 mL tubes
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 5242
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5051 (Bucket)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG