Key Documents
Z601578
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 9-15 mL tubes (14-17x100 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 9 mL tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1329
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1490, 1495, 1481 (buckets)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
  • compatible with blood/urine 9-10 mL collection tubes (15-16x92-102 mm)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG