Key Documents
Z601535
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Características
Holds 7 x 15 mLtubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1742
disponibilidade
available only in EU
not available in USA and Canada
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrição geral
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido