Documentos Principais
Z631108
Hettich® centrifuge rotors
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.22
Características
RCF 2,808
capacity 1 ‑ 50 mL
fabricante/nome comercial
Hettich 1726
técnica(s)
centrifugation: suitable
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)