Z601470
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotor 1624; 1726
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Características
Holds 17 x 5mltubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1372
disponibilidade
available only in EU
not available in USA and Canada
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrição geral
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)