Key Documents
Z353523
Finnpipette® Multistepper® pipette tips
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiais
turquoise
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Finn 9401333
volume máximo
1.5 mL
faixa de volume
1-1500 mL
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Multistepper is a registered trademark of Labsystems