Key Documents
Z331414
Lenz® round bottom flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/23
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/23
Agency
according to DIN 12 348
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Lenz 3.0014.28
capacidade
50 mL
Informações legais
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH